missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fexinidazole, TRC

Codice prodotto. 30407728
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30407728

Marca: Toronto Research Chemicals TRCF32257525MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Fexinidazole
CAS 59729-37-2
Formula molecolare C12H13N3O3S
Quantità 25 mg
Sinonimo 1-Methyl-2-[[4-(methylthio)phenoxy]methyl]-5-nitro-1H-imidazole, 1-Methyl-2-[(4-methylsulfanylphenoxy)methyl]-5-nitroimidazole, HOE 239
InChI Formula InChI=1S/C12H13N3O3S/c1-14-11(13-7-12(14)15(16)17)8-18-9-3-5-10(19-2)6-4-9/h3-7H,8H2,1-2H3
SMILES CN1C([N+]([O-])=O)=CN=C1COC2=CC=C(SC)C=C2
IUPAC Name 1-methyl-2-((4-(methylthio)phenoxy)methyl)-5-nitro-1H-imidazole
Molecular Weight (g/mol) 279.31
Peso formulazione 279.0678
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato