Learn More
Fexofenadine hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16414497
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Codice prodotto. 16414497
Marca: Medchem Express HYB0801A
MedChemExpress Fexofenadine hydrochloride (MDL-16455 hydrochloride), a H1R antagonist, is an anti-allergic agent used in seasonal allergic rhinitis and chronic idiopathic urticarial (person aged ≥16 years).
Fexofenadine hydrochloride (MDL-16455 hydrochloride), a H1R antagonist, is an anti-allergic agent used in seasonal allergic rhinitis and chronic idiopathic urticarial (person aged ≥16 years).
Specifica
Materiale o nome chimico Fexofenadine hydrochloride
Forma fisica Solid
CAS 153439-40-8
Colore White
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C32H40ClNO4
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo MDL-16455 hydrochlorideTerfenadine carboxylate hydrochloride
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (185.83 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(O)C(C)(C)C1=CC=C(C(O)CCCN2CCC(C(C3=CC=CC=C3)(O)C4=CC=CC=C4)CC2)C=C1.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 538.12
Peso formulazione 538.12
Percent Purity 99.7%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.