Learn More
Tocris Bioscience™ FFN 200 dihydrochloride
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18779218
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Codice prodotto. 18779218
Marca: Tocris Bioscience™ 5911/10
Selective fluorescent VMAT2 substrate
FFN 200 dihydrochloride is a selective fluorescent VMAT2 substrate. Selectively traces exocytosis in dopaminergic neuronal cell culture and brain tissue. Excitation and emission maxima are 352 and 451 nm, respectively.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(2-Aminoethyl)-7-amino-2H-1-benzopyran-2-one dihydrochloride
CAS 2080306-27-8
Quantità 10 mg
Solubilità Soluble to 100mM in water and to 100mM in DMSO
Bersaglio Fluorescent Transporter Probes
Formula molecolare C11H12N2O20.2 HCl
Peso formulazione 277.15
Forma fisica Solid
Colore White
Product Type Bioactive Small Molecule
Purezza >98%
Esclusivamente per scopi di ricerca.