Learn More
Coverguard™ FFP1 NR D Face Mask
Descrizione
- PPE Cat. III FFP1 NR D
- Disposable
- Electrostatic filter media
- Sliding elastic band for better adjustment
- Latex-free, non-woven polypropylene
- Adjustable nose clip
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance (Europe) | CE PPE Category III FFP1 NR D, EN 149:2001 + A1:2009 |
| Descrizione | FFP1 Disposable Foldable Half-Mask, Sealed Outer Contour |
| Monouso | Single-use |
| Materiale | Non-woven Polypropylene |
| With Exhalation Valve | No |
| Efficienza filtro | FFP1 |
| Senza lattice | Yes |
| Materiala della cinghia per la testa | Synthetic Rubber Elastic (Latex Free) |
| Tipo di protezione nasale | Adjustable Nose Clip |
| Resistente a | Non-Toxic Aerosols and Non-Toxic Dusts |
| Vedi altri risultati |