Learn More
Maschera facciale monouso FFP3
Sfoglia Tutto Medicom Prodotti
Click to view available options
:
Without Valve
Descrizione
- Maschera monouso FFP3 testata e certificata
- Senza valvola di espirazione
- Le fasce per la testa permettono una vestibilità più sicura, più stretta e confortevole
- Le fasce per la testa rendono più confortevole l'uso degli occhiali e permettono una buona compatibilità con vari prodotti di protezione degli occhi
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE Approved, EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR |
| Design Type | Flat-fold |
| Monouso | Sí |
| Tipo di filtro | FFP3 NR |
| Materiale | Pezzo frontale: Polipropilene; fascia per la testa: elastico sintetico; nasello: Metallo e polipropilene |
| Product Type | Maschera a doppio copricapo |
| Size | One Size |
| With Exhalation Valve | No |
| Tipo di imballaggio | Confezionato singolarmente |
| Sterilità | Non-sterile |