missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FGF basic/FGF2/bFGF Antibody (101), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-89204AF700
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
FGF basic/FGF2/bFGF Monoclonal antibody specifically detects FGF basic/FGF2/bFGF in Human samples. It is validated for ELISA
Specifica
| FGF basic/FGF2/bFGF | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 700 | |
| Basic fibroblast growth factor, basic fibroblast growth factor bFGF, bFGF, FGFBprostatropin, fibroblast growth factor 2 (basic), HBGF-2, heparin-binding growth factor 2 | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human FGF basic/FGF2/bFGF (Accession#: NP_001997.5; Pro 143-Ser 288). | |
| 0.1 mL | |
| Angiogenesis, Biologically Active Proteins, Cancer | |
| 2247 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| ELISA | |
| 101 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto