Learn More
Abnova™ FGF13 (Human) Recombinant Protein
Codice prodotto. 16124961
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Codice prodotto. 16124961
Marca: Abnova™ H00002258P01.25ug
Human FGF13 full-length ORF ( AAH34340, 1 a.a. - 245 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MAAAIASSLIRQKRQAREREKSNACKCVSSPSKGKTSCDKNKLNVFSRVKLFGSKKRRRRRPEPQLKGIATKLYSRQGYHLQLQADGTIDGTKDEDSTYTLFNLIPVGLRVVAIQGVQTKLYLAMNSEGYLYTSELFTPECKFKESVFENYYVTYSSMIYRQQQSGRGWYLGLNKEGEIMKGDHVKKNKPAAHFLPKPLKVAMYKEPSLHDLTEFSRSGSGTPTKSRSVSGVLNGGKSMSHNEST
Specifica
Numero di accesso AAH34340
ID gene (immissione) 2258
Nome fibroblast growth factor 13
Metodo di preparazione Wheat germ expression system
Analisi di controllo qualità 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quantità 25 μg
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene FGF2, FHF2
Simbolo del gene FGF13
Specie Wheat Germ (in vitro)
Tag proteine GST
Tampone 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer