Learn More
FGH10019, MedChemExpress
Codice prodotto. 16459547
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16459547
Marca: Medchem Express HY16207
MedChemExpress FGH10019 is a novel sterol regulatory element-binding protein (SREBP) inhibitor with IC50 of 1 μM.
FGH10019 is a novel sterol regulatory element-binding protein (SREBP) inhibitor with IC50 of 1 μM.
Specifica
Materiale o nome chimico FGH10019
CAS 1046045-61-7
Colore Earth Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H19N3O2S2
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 38 mg/mL (101.74 mM)
SMILES CS(=O)(NC1=CC=C(C2=CSC(C3=CC(CCC)=NC=C3)=N2)C=C1)=O
Molecular Weight (g/mol) 373.49
Peso formulazione 373.49
Percent Purity 99.43%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.