Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fiber Optic Flexible Light Guide
Codice prodotto. p-200005323 Sfoglia Tutto Schott Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Double Fiber Optic Lightguide
Single Fiber Optic Light Guide
Lunghezza (sistema metrico):
600 mm
1000 mm
Dimensione della confezione:
1 unità
Pezzo
Codice prodotto. 11706728
Marca: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 121101
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fiber Optic Flexible Light Guide in a black Megolon jacketing.
SCHOTT Flexible Light Guides are highly bendable. In contrast to goosenecks, they allow a higher flexibility and need to be held.
  • Light guide with eco-friendly Puravis fiber optics.
  • Available in different lengths.
  • Available with one or two branches.
  • High white light transmission thanks to the use of SCHOTT PURAVIS™ fibers.
  • High flexibility for different lighting, as well as remote illumination.
Specifica
Tipo Single Fiber Optic Light Guide
Descrizione Single fiber optic lightguide
Diametro (sistema imperiale) 0.3 in.
Diametro (sistema metrico) 6.5 mm
Diametro (sistema metrico) interno 4.5 mm
Da utilizzare con (applicazione) Stereo Microscopy Illumination
Da utilizzare con (apparecchiatura) To Use with Cold Light Source KL300LED
Lunghezza (sistema imperiale) 2 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 600 mm
Materiale Eco-friendly Puravis Glass Optical Fibers