Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fiber Optic Light Line
Fiber Optic Light Line with adjustable focusing optic.
1150.00€ - 1605.00€
Specifica
Tipo | Fiber Optic Lightline |
---|---|
Diametro (sistema imperiale) | 0.6 in. |
Diametro (sistema metrico) | 15 mm |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Cold Light Source KL1600LED, KL2500LED or KL1500HAL |
Lunghezza (sistema imperiale) | 3.3 ft. |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11776718
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
160110 |
Line Size: 100 x 0.6 mm |
1230.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10014590
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
160100 |
Line Size: 50 x 1.2 mm |
1150.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10636741
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
160120 |
Line Size: 200 x 0.3 mm |
1605.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Light lines are Spot to line converters.
- Adjustable cylindrical lens to reduce the illumination angle up to 3 degrees.
- Housing made of rugged, black anodized aluminum.
- Mechanically stable configuration when combined with a separate articulated arm.
- Fiber bundle protected with flexible metal PVC sheathing over a length of 1000 mm.
- With eco-friendly Puravis fiber optics.
- Illumination for objectives with flat structures, i.e. imprint on checks.
- Creates uniform line illumination.
- Line Size = 50 x 1.2 mm (160100), 100 x 0.6 mm (160110) or 200 x 0.3 mm (160120).
- High intense illumination for examination of footprints.
- To use with cold light source KL1500HAL, KL1600LED or KL2500LED.
Specifica
Fiber Optic Lightline | |
15 mm | |
3.3 ft. | |
Eco-friendly Puravis Glass Optical Fibers |
0.6 in. | |
Cold Light Source KL1600LED, KL2500LED or KL1500HAL | |
1000 mm |