Learn More
Thermo Scientific™ Fiberboard Box Dividers for Ultra-Low Temperature and Cryogenic Freezers
Codice prodotto. 11329341 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità:
25 (5 x 5 Grid)
49 (7 x 7 Grid)
64 (8 x 8 Grid)
81 (9 x 9 Grid)
81 flaconi
Quantità:
12 Pack
Each
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
Codice prodotto. 11329341
Marca: Thermo Scientific™ 820081
Divisori per scatole in fibra di legno per organizzare la conservazione delle fiale nei contenitori criogenici.
Divisori per scatole in fibra di legno Thermo Scientific™ per ultracongelatori e congelatori criogenici per organizzare la conservazione delle fiale.
  • Use with fiberboard storage boxes to divide box into grids for vial storage
  • Box dividers for cold storage application available in 7 x 7 , 8 x 8, 9 x 9 or 10 x 10 grids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità Each
Capacità 81 (9 x 9 Grid)