Learn More
Fisherbrand™ Delrin™ Half-Size Test Tube Racks, 36 x 13mm
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15330410 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Magenta
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15330410
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Molded in a single, continuous piece. Fisherbrand™ Delrin™ Half-Size Test Tube Racks, 36 x 13mm are highly resistant to heat and chemical attack.
  • Poliossimetilene rinforzato con fibra di vetro Delrin™
  • °
  • Prodotto autoclavabile
  • Coordinate stampate per l'orientamento dei tubi
  • Design stabile per l'utilizzo in bagni ad acqua
  • Area di etichettatura piana per facilità di identificazione
Specifica
Product Type Test Tube Rack
Autoclavabile Autoclavable
Colore Magenta
Capacità Tubes (13 mm), Tubes (5 to 10 mL)
Materiale Fiberglass-reinforced POM
Posizioni 36
Forma Teardrop-shaped Openings
Da utilizzare con (apparecchiatura) 5 to 10mL test tubes
Quantità Each
Dimensioni (L x P x A) 104 x 104 x 59mm
Lunghezza (sistema metrico) 104 mm
Larghezza (sistema metrico) 104 mm
Altezza (sistema metrico) 59 mm
Diametro (sistema metrico) apertura 13 mm