Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F21-48 x 2 Fixed-Angle Rotor
Support micro-volume protocols using the fixed angle rotor, provided with a biocontainment lid.
3535.00€
Specifica
Tipo | Fixed Angle Rotor |
---|---|
Capacità | 48 x 2 mL |
RCF max | 25,055 x g |
Velocità max | 15,200 rpm |
Raggio (sistema metrico) min. | 5.1 cm |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Capacità | Velocità max | RCF max | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Capacità | Velocità max | RCF max | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10707845
|
Thermo Scientific™
75003664 |
Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall Legend X1, Sorvall ST 40, Sorvall ST 16, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1, Megafuge 40, Megafuge | 48 x 2 mL | 15,200 rpm | 25,055 x g |
3535.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
Descrizione
Support micro-volume protocols using the Thermo Scientific™ Fiberlite™ F21-48 x 2 Fixed-Angle Rotor.
Fiberlite Rotor:- Reduces run-times with higher G-forces achieved with lightweight carbon fiber rotors
- Ensures structural integrity with corrosion- and fatigue-resistant design
- Backed by a 15-year warranty
Ordering Information:
Tube Adapters are sold separately in sets of 24; O-ring Refresher Kit (021-489-021) is also available. Contact your sales representative for information.
Compatible with:
Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ X1, X3, Sorvall ST 40, Multifuge™ X1, X3, Megafuge 40, SL40 and Eppendorf™ 5810/5804 Series, Sorvall Legend T+, Multifuge 3+ Series, Sorvall Legend 23R, MR23i, Thermo Scientific Nalgene™ bottles and tubes
Note:
†Performance may vary by centrifuge model.
Specifica
Fixed Angle Rotor | |
25,055 x g | |
5.1 cm | |
50 mm | |
45° |
48 x 2 mL | |
15,200 rpm | |
455 | |
11 mm |