Learn More
Thermo Scientific™ Adattatori per rotori Fiberlite™
Codice prodotto. 10556434
Click to view available options
:
Adapter for 15mL conical tubes
Codice prodotto. 10556434
Marca: Thermo Scientific™ 75100378
Adapter for centrifuge rotor
Incorporate Thermo Scientific™ Fiberlite™ Rotor Adapters with Fiberlite F13-14x50c and F15-8x50c rotors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Rotor Adapter
Tipo di provetta Conical
Capacità 15 mL
Descrizione Adattatore per provette a fondo conico da 15 ml
Dimensioni provetta 15 mL