Learn More
Novus Biologicals™ Fibronectin Antibody Blocking Peptide
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
Specifica
Specifica
| Gene ID (Entrez) | 2335 |
| Concentrazione | 1 mg/ml |
| Content And Storage | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Da utilizzare con (applicazione) | This peptide is useful as a blocking peptide for NBP1-91258. For further blocking peptide related protocol, click here . |
| Alias gene | CIG, ED-B, fibronectin 1, FINC, FN, FN1, FNZ, GFND, GFND2, LETS, MSF, SMDCF |
| Simbolo del gene | FN1 |
| Quantità | 0.1 mg |
| Research Category | Cancer, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Mesenchymal Stem Cell Markers, Stem Cell Markers |
| Tampone di conservazione | Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA. |