Learn More
Ficoll 400 (White to Off-White Powder/Molecular Biology), Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 10295003
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
500g
Codice prodotto. 10295003
Marca: Fisher BioReagents BP52510
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ficoll 400 (White to Off-White Powder/Molecular Biology)
Ficoll 400 is used as a component of Denhardt's Reagent and in gel-loading buffers for DNA gels. It is also used in forming density gradients to separate cells and subcellular components.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26873-85-8
Formula molecolare C15H27ClO12
Molecular Weight (g/mol) 434.819
InChI Key IACFXVUNKCXYJM-AKSHDPDZSA-N
Sinonimo ficol 400
PubChem CID 88330506
IUPAC Name 2-(chloromethyl)oxirane;(2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES C1C(O1)CCl.C(C1C(C(C(C(O1)OC2(C(C(C(O2)CO)O)O)CO)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Ficoll™ 400
Colore White
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 10 g
Peso formulazione ≈400,000
Grado Biologia molecolare
Imballaggio Poly Bottle
Rotazione specifica Inclusive between 50° (+ or -)