Learn More
Ficoll™, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11450182 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Codice prodotto. 11450182
Marca: MP Biomedicals 0216000305
Identificatori chimici
CAS 26873-85-8
Formula molecolare C15H27ClO12
Molecular Weight (g/mol) 434.819
InChI Key IACFXVUNKCXYJM-AKSHDPDZSA-N
Sinonimo ficol 400
PubChem CID 88330506
IUPAC Name 2-(chloromethyl)oxirane;(2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES C1C(O1)CCl.C(C1C(C(C(C(O1)OC2(C(C(C(O2)CO)O)O)CO)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Ficoll™
Colore White
Forma fisica Powder
Densità <1.2 g/mL
Quantità 5 g
Peso formulazione ≈400,000