Learn More
Cytiva Ficoll-Paque™ PLUS
Codice prodotto. p-3753315 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
6 x 100 mL
6 x 500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Codice prodotto. 11768538
Marca: Cytiva 17144002
Edge
Standard riconosciuto nei laboratori di tutto il mondo per isolare i linfociti umani dal sangue periferico. Il terreno CytivaTM Ficoll-PaqueTM PLUS mantiene la vitalità e una distribuzione rappresentativa dei linfociti B e T.
  • Ready-to-use sterile medium
  • Density media optimized for the isolation of lymphocytes from peripheral blood using simple centrifuge-based protocol
  • High yield
  • Maintains viability and representative distribution of B and T lymphocytes
  • Low levels of endotoxin (<0.12 EU/mL)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 6 x 100 mL
Content And Storage Da 4° a 30 °C
Da utilizzare con (applicazione) Per l’isolamento in-vitro di linfociti di sangue periferico umano
Livello di endotossine <0.12 EU/ml
Colore Da incolore a giallo chiaro
Product Type Centrifugation Media
Density 1.078 g/ml
Sterilità Sterile
Forma Liquido