missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Filaggrin (Keratinocyte Differentiation Marker) Mouse, Clone: FLG/1563, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: EnquireBio 2312-MSM3-P0
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
| Filaggrin (Keratinocyte Differentiation Marker) | |
| Cytoplasmic | |
| FLG/1563 | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| 26-45kDa (Processed); 350kDa (Profilaggrin) | |
| Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
| RUO | |
| 2312 | |
| IgG2b κ |
| Immunohistochemistry | |
| Monoclonal | |
| 200μg/mL | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
| Recombinant human Filaggrin protein fragment (apprx. aa 998-1104) | |
| U-251-MG cells or Skin | |
| 20 μg | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto