Learn More
Buerkle™ Filling Scoop for Industry
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
250 mm
310 mm
355 mm
Larghezza (sistema metrico):
110 mm
138 mm
167 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Anti-static
- Polypropylene has a high resistance to chemicals and temperatures
- The scoops are unbreakable, easy to clean and light-weight
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Green |
| Product Type | Filling Scoop |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Industry |
| Larghezza (sistema metrico) | 138 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Lunghezza (sistema metrico) | 310 mm |