Learn More
Buerkle™ Filling Scoop for Industry
Codice prodotto. p-8002006 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
250 mm
310 mm
355 mm
Larghezza (sistema metrico):
110 mm
138 mm
167 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10617953
Marca: Buerkle™ 83005001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Filling Scoop with anti-static additive, ideal for robust use in chemistry and industry.
  • Anti-static
  • Polypropylene has a high resistance to chemicals and temperatures
  • The scoops are unbreakable, easy to clean and light-weight
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore Green
Product Type Filling Scoop
Da utilizzare con (applicazione) For Industry
Larghezza (sistema metrico) 110 mm
Materiale Polypropylene
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm