missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brand™ Filling tube Seripettor with O ring polypropylene 250mm Brand
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Seripettor™ Bottletop Dispenser
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Descrizione | Filling tube for Seripettor |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Seripettor™ Bottletop Dispenser |
| Lunghezza (sistema metrico) | 250 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto