Learn More
BRAND™ Sterile Filling Tubes for seripettor™ Bottle Top Dispensers
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Seripettor™ Bottletop Dispenser
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For use with seripettor™ bottletop dispensers
- Polypropylene construction
- Autoclavable for sterile applications
- Includes an additional O-ring
Specifica
Specifica
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Seripettor™ Bottletop Dispenser |
| Include | O-ring |
| Quantità | 1 Ea. |
| Sterilità | Sterile |
| Lunghezza (sistema metrico) | 500 mm |