Learn More
BRAND™ Filling Tubes for BRAND™ Bottletop Dispensers and Burettes
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
195 to 350 mm
250 mm
250 to 480 mm
500 mm
70 to 140 mm
Sterilità:
Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Dispensette™ III, Dispensette™ S, S Organic, and S Trace Analysis (1, 2, 5, 10 mL), Seripettor™ pro (2, 10 mL)
Dispensette™ III, Dispensette™ S, S Organic, and S Trace Analysis (25, 50, 100 mL), Seripettor™ pro (25 mL), Titrette™ (10, 25, 50 mL)
Seripettor™ (All Volumes)
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
- Telescoping FEP filling tubes adjust to bottle height without cutting
- Compatible with Dispensette™ S, Dispensette™ S Organic, Dispensette™ S Trace Analysis; seripettor™ pro; and Titrette™
- Also compatible with Dispensette™ III
- Standard PP filling tubes can be manually cut to fit various bottle sizes
- Compatible only with seripettor™
- Available sterile with O-ring
- Available in multiple lengths based on dispenser nominal volume
- Design supports aspiration from the bottom of the bottle while reducing precipitate intake
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Materiale | FEP |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dispensette™ III, Dispensette™ S, S Organic, and S Trace Analysis (1, 2, 5, 10 mL), Seripettor™ pro (2, 10 mL) |
| Sterilità | Non-sterile |
| Lunghezza (sistema metrico) | 195 to 350 mm |