Learn More
BRAND™ Filling Tubes for BRAND™ Bottletop Dispensers and Burettes
Codice prodotto. 10712202 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
195 to 350 mm
250 mm
250 to 480 mm
500 mm
70 to 140 mm
Sterilità:
Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Dispensette™ III, Dispensette™ S, S Organic, and S Trace Analysis (1, 2, 5, 10 mL), Seripettor™ pro (2, 10 mL)
Dispensette™ III, Dispensette™ S, S Organic, and S Trace Analysis (25, 50, 100 mL), Seripettor™ pro (25 mL), Titrette™ (10, 25, 50 mL)
Seripettor™ (All Volumes)
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 10712202
Marca: BRAND™ 704534
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Replacement filling tubes for BRAND™ bottletop instruments, including Dispensette™ S, Dispensette™ S Organic, and Dispensette™ S Trace Analysis dispensers; seripettor™ and seripettor™ pro dispensers; and Titrette™ bottletop burettes.
  • Telescoping FEP filling tubes adjust to bottle height without cutting
    • Compatible with Dispensette™ S, Dispensette™ S Organic, Dispensette™ S Trace Analysis; seripettor™ pro; and Titrette™
    • Also compatible with Dispensette™ III
  • Standard PP filling tubes can be manually cut to fit various bottle sizes
    • Compatible only with seripettor™
    • Available sterile with O-ring
  • Available in multiple lengths based on dispenser nominal volume
  • Design supports aspiration from the bottom of the bottle while reducing precipitate intake
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Filling Tube
Colore Clear
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (apparecchiatura) Seripettor™ (All Volumes)
Sterilità Non-sterile
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm