Learn More
BRAND™ Filtro per Transferpette
Si adattano alle pipette da 0.5 a 5 ml o da 1 a 10 ml. I filtri per pipette Transferpette™ sono disponibili in confezioni da 25 pezzi.
Marca: BRAND™ 704652
6.29 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Filters for use with Transferpette™ and Transferpette™ S
- Fits pipets 0.5 to 5mL or 1 to 10mL
- Available in packs of 25
Specifica
0.5 to 5 mL | |
Transferpette™, Transferpette™ S pipets | |
Confezione da 25 |