Learn More
Lenz Laborglasintrumente Filter Funnels
Codice prodotto. 10020431
Click to view available options
Porosità:
1
2
3
4
Capacità (sistema metrico):
50 mL
75 mL
125 mL
500 mL
1 L
4 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10020431
Marca: Lenz Laborglasintrumente 07195434
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Filter funnels
  • Material: borosilicate glass 3.3
Specifica
Capacità (sistema metrico) 75 mL
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Altezza (sistema metrico) 130 mm
Diametro (sistema metrico) piastra 45 mm
Porosità 4