Learn More
Erlab™ Scatole di filtrazione per cabina antincendio Chemtrap H 402 Smart
Codice prodotto. 17971692
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Chemtrap H402 Smart Fire Safety Cabinet
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17971692
Marca: Erlab™ AG011
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Questa scatola di filtrazione per armadio di sicurezza antincendio Chemtrap H402 Smart utilizza aria filtrata a ricircolo, che aiuta a promuovere l'aria ambiente continua. Questa scatola di filtraggio non richiede collegamenti di ventilazione e può essere collegata rapidamente e semplicemente collegando un tubo alla cabina di sicurezza. Compatibile con molti armadi di sicurezza Cattura i fumi nocivi prodotti dai prodotti conservati nell'armadio.
  • Standard di sicurezza Prestazioni di filtrazione testate secondo la norma AFNOR NF X 15-211:2009: Francia - EN 1822: 1998 (HEPA H14) - EN 61010
  • Marcatura CE
  • Dimensioni (mm): Aperto: 490/542 (a seconda del tipo di connessione) x P 520 x H 464 Chiuso: L490/542 x P 520 x H 326
  • Flusso d'aria (m3/h / CFM) 60 m3/h / 35 CFM
  • Voltaggio/Frequenza 110-230 V/50-60 Hz
  • Consumo energetico: 20 W
  • Parti metalliche Acciaio anticorrosione rivestito con poliestere al 100%.
  • Il modulo di filtrazione è realizzato in polipropilene iniettato
  • Filtrazione al carbone per gas e vapori: AS : Per vapori organici - BE+ : Per vapori organici e acidi F : Per vapori di formaldeide - K : Per vapori di ammoniaca - Filtrazione di particolato per polveri HEPA H14 : Efficienza di filtrazione 99,995% secondo la norma EN1822
  • Sensore di rilevamento: Tipo A, per acidi / Tipo F, per formaldeide / Tipo S, per solventi
  • Gas di codifica molecolare opzionale
  • Collare maschio: 62 mm
  • Manicotto di collegamento e morsetto adattabili: da 50 a 100 mm / da 2 a 4 pollici
  • Tubo flessibile di collegamento: 1 m
  • Interfaccia di comunicazione: comunicazione semplice tramite sistema di pulsazione LED: allarme ventola, allarme prestazioni filtro opzionale
  • eGuard: interfaccia per il controllo remoto in tempo reale dei parametri di sicurezza - compatibile con PC
Specifica
Certificazione/Conformità CE, AFNOR NF X 15-211:2009, EN 1822: 1998, EN 61010
Profondità (sistema metrico) esterno 520 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Chemtrap H402 Smart Fire Safety Cabinet
Altezza (sistema metrico) esterno 326 mm
Rivestimento superficiale Polyester
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 542 mm
Product Type Sistema di filtrazione autonomo per armadi di sicurezza antincendio