Learn More
Kartell™ Essiccatore sotto vuoto e filtrazione
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10335921
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2.15 l
4.35 l
9.2 l
Altezza (sistema metrico):
190 mm
230 mm
300 mm
Altezza (sistema metrico) interno:
135 mm
175 mm
225 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
150 mm
200 mm
250 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
10335921 9.2 l 300 mm 225 mm 250 mm Pezzo
10365821 2.15 l 190 mm 135 mm 150 mm Pezzo
10683272 4.35 l 230 mm 175 mm 200 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10335921 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0055400
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Possono essere evacuati a 1 bar, con perdite non superiori a 0.03 mbar in 24 ore. Gli essiccatori sotto vuoto e filtrazione Kartell™ sono antimplosione.
  • Transparent polycarbonate cover seals onto a neoprene O-ring set into the flange of the polypropylene base
  • Initial vacuum established with a little grease spread on the O-ring
  • Removable pan for holding a drying agent
  • Includes vacuum release tap/non-return valve assembly
  • Specially grooved stopper in assembly allows air, when required, to re-enter very slowly to avoid disturbing the contents
Specifica
Materiale Polipropilene/Policarbonato
Quantità 1 ciascuno
Volume (sistema metrico) 9.2 l
Altezza (sistema metrico) 300 mm
Altezza (sistema metrico) interno 225 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 250 mm