Learn More
Kartell™ Essiccatore sotto vuoto e filtrazione
Description
- Il coperchio in policarbonato trasparente si sigilla sul gruppo di tenuta a O-ring in neoprene nella flangia della base in polipropilene
- Vuoto iniziale stabilito con una lieve diffusione di grasso sull'O-ring
- Vassoio rimovibile per agente essiccante
- Con gruppo rubinetto di sfiato depressione/valvola di non ritorno
- Lo speciale tappo scanalato nel gruppo consente all'aria di rientrare lentamente, quando richiesto, per non creare disturbi nel contenuto
Specifications
Specifications
| Materiale | Polipropilene/policarbonato |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Volume (sistema metrico) | 2.15 l |
| Altezza (sistema metrico) | 190 mm |
| Altezza (sistema metrico) interno | 135 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 150 mm |