Learn More
Kartell™ Essiccatore sotto vuoto e filtrazione
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10683272
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2.15 l
4.35 l
9.2 l
Altezza (sistema metrico):
190 mm
230 mm
300 mm
Altezza (sistema metrico) interno:
135 mm
175 mm
225 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
150 mm
200 mm
250 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10683272
Marca: Kartell™ 0023000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Possono essere evacuati a 1 bar, con perdite non superiori a 0.03 mbar in 24 ore. Gli essiccatori sotto vuoto e filtrazione Kartell™ sono antimplosione.
  • Transparent polycarbonate cover seals onto a neoprene O-ring set into the flange of the polypropylene base
  • Initial vacuum established with a little grease spread on the O-ring
  • Removable pan for holding a drying agent
  • Includes vacuum release tap/non-return valve assembly
  • Specially grooved stopper in assembly allows air, when required, to re-enter very slowly to avoid disturbing the contents
Specifica
Materiale Polipropilene/Policarbonato
Quantità 1 ciascuno
Volume (sistema metrico) 4.35 l
Altezza (sistema metrico) 230 mm
Altezza (sistema metrico) interno 175 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 200 mm