Learn More
Kartell™ Valvola di non ritorno in polipropilene
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
12/13/15 mm Nominal
8/9/10 mm Nominal
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
Prevents water back-flow when pressure falls. Kartell™ Filtration and Vacuum Pumps are useful for any tubing system and vacuum line.
- With ribbed tapered terminations
- Minimum safe working pressure: 0.07Bar at room temperature (20°C)
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | Nominal O.D.-- 12/13/15 mm; Valley O.D.-- 9.5/12.5 mm; Tapered connector tubes: 9.5/12.5 mm |
| Autoclavabile | Sì |
| Materiale | Polypropylene, Dutral |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 12/13/15 mm Nominal |
| Da utilizzare con (applicazione) | For any tubing system and vacuum line |
| Min. Operating Temperature (Metric) | −20°C |
| Quantità confezione | 1 Each |
| Pressione massima | Da 0.07 a 2bar |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 135°C |
| Product Type | Valvola di non ritorno |