Learn More
Finasteride, Thermo Scientific™
Inhibitor of steroid 5-a-reductase
61.80€ - 810.00€
Identificatori chimici
| CAS | 98319-26-7 |
|---|---|
| Formula molecolare | C23H36N2O2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 372.553 |
| Numero MDL | MFCD00869737 |
| InChI Key | DBEPLOCGEIEOCV-WSBQPABSSA-N |
| Sinonimo | finasteride, proscar, propecia, finastid, prostide, chibro-proscar, finasterida, finasteridum, finpecia, finasteridum inn-latin |
| PubChem CID | 57363 |
| ChEBI | CHEBI:5062 |
| IUPAC Name | (1S,3aS,3bS,5aR,9aR,9bS,11aS)-N-tert-butyl-9a,11a-dimethyl-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,9b,10,11-dodecahydroindeno[5,4-f]quinoline-1-carboxamide |
| SMILES | CC12CCC3C(C1CCC2C(=O)NC(C)(C)C)CCC4C3(C=CC(=O)N4)C |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
15455699
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63454.MC |
100mg |
61.80€
100mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
15465699
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63454.ME |
500mg |
113.00€
500mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
15435699
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63454.03 |
1g |
203.00€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
15445699
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63454.06 |
5g |
810.00€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsFinasteride is used as a inhibitor of steroid 5-a-reductase, antiandrogen, an intracellular enzyme that converts the androgen testosterone into 5α dihydrotestosterone.
Solubility
Soluble in water, DMSO, ethanol, methanol, and chloroform.
Notes
Protect from heat. Store away from oxidizing agents.
Identificatori chimici
| 98319-26-7 | |
| 372.553 | |
| DBEPLOCGEIEOCV-WSBQPABSSA-N | |
| 57363 | |
| (1S,3aS,3bS,5aR,9aR,9bS,11aS)-N-tert-butyl-9a,11a-dimethyl-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,9b,10,11-dodecahydroindeno[5,4-f]quinoline-1-carboxamide |
| C23H36N2O2 | |
| MFCD00869737 | |
| finasteride, proscar, propecia, finastid, prostide, chibro-proscar, finasterida, finasteridum, finpecia, finasteridum inn-latin | |
| CHEBI:5062 | |
| CC12CCC3C(C1CCC2C(=O)NC(C)(C)C)CCC4C3(C=CC(=O)N4)C |
Specifica
| Finasteride | |
| C23H36N2O2 | |
| 14,4082 | |
| Soluble in water,DMSO,ethanol,methanol,and chloroform. | |
| CC12CCC3C(C1CCC2C(=O)NC(C)(C)C)CCC4C3(C=CC(=O)N4)C | |
| 372.553 | |
| CHEBI:5062 |
| 98319-26-7 | |
| MFCD00869737 | |
| finasteride, proscar, propecia, finastid, prostide, chibro-proscar, finasterida, finasteridum, finpecia, finasteridum inn-latin | |
| DBEPLOCGEIEOCV-WSBQPABSSA-N | |
| (1S,3aS,3bS,5aR,9aR,9bS,11aS)-N-tert-butyl-9a,11a-dimethyl-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,9b,10,11-dodecahydroindeno[5,4-f]quinoline-1-carboxamide | |
| 57363 | |
| 372.54 |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P201-P202-P264b-P270-P281-P301+P312-P308+P313-P330-P501c
H302-H360D
missing translation for 'rtecsNumber' : CL5245000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Store at -20°C
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.