Learn More
Heidolph™ Findenser™ Condensatore ad Acqua
Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Giunto rastremato standard:
NS 19/19
NS 24/24
NS 29/24
Dimensione della confezione:
Pezzo
Description
- Il Findenser™ ad alte prestazioni di dimensioni standard (400 mm) è per sintesi sotto reflusso con volumi di solvente fino a 1 litro
- Può essere fissato con morsetti da laboratorio standard o con il kit di fissaggio Findenser™ (venduto separatamente)
- Risparmiate acqua, spazio e costi con Findenser™
Specifications
Specifications
| Da utilizzare con (applicazione) | Condensing Water |
| Lunghezza (sistema metrico) | 400 mm |
| Tipo | Condenser |
| Materiale | Glass, Aluminum |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Laboratory Glassware |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 15.7 in. |
| Giunto rastremato standard | NS 24/24 |
| Tipo di giunto | Cone/Socket |