Learn More
Brady™ Penna fine
Codice prodotto. 11726685
Click to view available options
Colore:
Nero
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11726685
Marca: Brady™ 335091
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Utilizzare questa penna di etichettatura per vari tipi di superfici. Le penne fini Brady™ utilizzano un inchiostro permanente che si asciuga rapidamente.
Formulazione speciale resistente a oli, abrasioni e scolorimento.
Specifica
Stile punta Punta sottile
Alternate Part Number BFS-05
Product Type Pennarello indelebile
Colore Nero
Descrizione Pen - Fine
Da utilizzare con (applicazione) Utilizzato per la marcatura della vetreria da laboratorio
Quantità Confezione da 1