Learn More
Wheaton™ Fine Tip LDPE Pasteur Pipette
Click to view available options
Tipo di imballaggio:
10/Pk
20/Pk
Bulk Bag
Individually Wrapped
Dimensione della confezione:
pezzi 1500
pezzi 3000
pezzi 500
Descrizione
- For liquid transfer
- Designed to ensure safe sample transfer
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Assorbimento lampadina (sistema metrico) | 1 mL |
| Calibrato | No |
| Certificazione/Conformità | CE Marked |
| Materiale | LDPE |
| Sterilità | Non-sterile |
| Gocce/mL | 20 μL |
| Graduato | No |
| Stile della parte superiore | Bulb |
| Tipo di imballaggio | Bulk Bag |
| Vedi altri risultati |