Learn More
Polyco Healthline Fine Touch 1-ply White Z Fold Hand Towels
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
pezzi 3000
Descrizione
- 1 ply
- Dispensing one towel at a time helps to control towel consumption
- Rapid, high-capacity absorption for complete user satisfaction
- Self-presenting towels, one sheet at a time which is hygienic and helps to reduce consumption
- Z-fold for maximum infection control
Specifica
Specifica
| Product Type | Hand Towel |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 8.27 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 210 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 8.27 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 210 mm |
| Materiale | Paper |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | White |
| Monouso | Single-use |
| Strato | 1-ply |
| Vedi altri risultati |