Learn More
Polyco Healthline Fine Touch 2-ply White C Fold Hand Towels
Descrizione
- C-Fold interleaved for efficient dispensing with minimum waste
- Disposable product for easy and quick handling, increased hygiene and reduced risk of contamination
- Embossed finish ensuring softness and great comfort
- 2 ply
Specifica
Specifica
| Product Type | Hand Towel |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 12.20 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 310 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 8.54 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 217 mm |
| Materiale | Paper |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | White |
| Monouso | Single-use |
| Strato | 2-ply |
| Vedi altri risultati |