Learn More
Polyco Healthline Fine Touch 2-ply White Mini Jumbo Toilet Roll, 76 mm Core
Codice prodotto. 30130278
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
12 rotoli
Codice prodotto. Colore unitSize
30130278 White 12 rotoli
1 options
Codice prodotto. 30130278
Marca: Polyco Healthline PJBC150
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
The Fine Touch 2 ply mini jumbo toilet roll provide a great solution for busy bathroom environments, they are both cost effective and economical whilst not compromising on quality. Available in a 300m option.
  • 76 mm solid core to allow compatibility with most dispensers
  • Disposable product for easy and quick handling, increased hygiene and reduced risk of contamination
  • Perforated sheets to allow single sheet dispensing and reduced wastage
  • 2ply
toilet paper, cleaning, hygiene, janitorial
Specifica
Product Type Toilet Paper
Lunghezza (sistema imperiale) 3.54 in.
Lunghezza (sistema metrico) 90 mm
Larghezza (sistema imperiale) 334.64 ft.
Larghezza (sistema metrico) 150 m
Materiale Paper
Colore White
Strato 2-ply