Learn More
Thermo Scientific™ Finger Tite Connectors for Agilent Instruments
Thermo Scientific™ Finger Tite Connectors for Agilent Instruments offer easier fit, reliabililty and leak-free connections.
85.49€ - 354.70€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | TRACE 1300 Series GC and Agilent GC Instruments |
---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10794827
|
Thermo Scientific™
290SA131 |
Split/Splitless and MS Starter Kit |
354.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10197494
|
Thermo Scientific™
290SA132 |
Split/Splitless and FID Starter Kit |
335.06€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10137524
|
Thermo Scientific™
290SA133 |
Split/Splitless Injector Base Seal |
85.49€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Thermo Scientific™ Finger Tite Connectors for Agilent Instruments offer easier fit, reliabililty and leak-free connections.
Advantages over conventional graphite/polymer ferrules:
- Perfect metal-to-metal seal eliminates contamination and gives lower air/water background
- No need to retighten ferrules, as they expand and contract with the fitting over GC operating temperatures
- Easy to handle with the nut touchable even with a hot injector/detector
- No tools required
Specifica
TRACE 1300 Series GC and Agilent GC Instruments |