Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus Multichannel Pipettes
Speed up repetitive dispensing into microplates with these lightweight, multichannel pipettes, with balanced weight distribution for reduced muscle stress and strain.
1430.00€ - 1910.00€
Specifica
Programmabilità Yes
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Numero di canali Volume (sistema metrico) Colore Punte compatibili Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Numero di canali Volume (sistema metrico) Colore Punte compatibili Prezzo Quantità e disponibilità  
11720715
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
46300000
8 1 to 10 μL Pink Flex 10, 10, 20 micro, 50 micro
1635.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
11751485
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
46300100
12 1 to 10 μL Pink Flex 10, 10, 20 micro, 50 micro
1620.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
11750715
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
46300200
8 5 to 50 μL Giallo Flex 200, 200 Ext. 250
1430.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
11740715
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
46300300
12 5 to 50 μL Giallo Flex 200, 200 Ext. 250
1860.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
10727084
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
46300400
8 canali Da 30 a 300 μl Arancione Flex 300, 300
1450.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
11730715
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
46300500
12 30 to 300 μL Arancione Flex 300, 300
1820.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
11716924
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
46300700
16 5 to 50 μL Turquoise 50
1910.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
11722245
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
46300800
8 canali μ Turchese Flex 1200
1635.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Speed up repetitive dispensing into 96- and 384-microplates with Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus Multichannel Pipettes. Available in a wide range of models for common laboratory tasks, this product has a lightweight handle and unique index-finger operation that enable longer work periods without fatigue. Simplicity, comfort and functionality — the Novus will be your new best friend in the lab.
Features:
  • Easy-to-read and intuitive menu navigation
  • Multilingual user interface options
  • 10 pipetting options include forward, reverse, diluting, stepper pipetting, mixing, sequential stepping and more
    • 9 aspirate/dispense speeds 
    • Save up to 9 programs with your most common protocols
    • 8 multichannel versions, including a 16-channel for 384-well microplate applications, with color coding by volume for easy recognition
    • Full-size, backlit screen eliminates surrounding light reflections and improves contrast in low-light conditions
    • Quick in-lab calibration for accuracy and precision
    • Fully autoclavable tip cone ensures sterility and avoids cross-contamination
    • Long-life battery allows approximately 4000 pipetting operations; recharged in about one hour
Ergonomic Design
  • Extremely lightweight construction
  • Trigger-action pipetting — index finger controls dispensing with just a soft press of a button
  • 120° adjustable finger rest for balance and comfort
  • Soft-touch tip ejection minimizes thumb strain; can be operated by either hand
Compatible with:
Ideal for use with Thermo Scientific Finntip™ Flex or Finntip pipette tips
Includes:
Finnpipette Novus, universal charger, piston removal tool, instructions for use and calibration certificate