Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stands
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11478419
Click to view available options
Product Type:
Carousel Stand Adapter
Carousel Stand with Cover
Pipet Stand
Pipette Stand
Shelf Hanger
Capacità:
1
1 pipetta elettronica
1 pipetta manuale multicanale
3
3 pipette manuali
6 pipette manuali
Manual Pipette
Manual Pipettes (6) or Electronic Pipettes (3)
Dimensione della confezione:
1 SET
Pezzo
Codice prodotto. 11478419
Marca: Thermo Scientific™ 2209480
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provide safe and convenient storage for manual and electronic pipettes using these stands, with options for single stand, F-stand, multi-stand, multichannel and carousel.
Provide safe and convenient storage for manual and electronic pipettes using Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stands. Available options include options for single stand, F-stand, multi-stand, multichannel and carousel.
Supporto Finnpipette F
  • Può contenere sei pipette
  • La robusta struttura a barre incrociate è dotata di alloggiamenti per la conservazione sicura delle singole pipette
  • Indicato per modelli monocanale e multicanale
Supporto multicanale Finnpipette
  • Supporto multiposizione
  • Può contenere qualsiasi Finnpipette multicanale
  • La pipetta può essere collocata in posizione verticale o orizzontale
  • Ingombro ridotto
Supporto girevole Finnpipette
  • Girevole, portatile
  • Il coperchio trasparente protegge le pipette da contaminazioni
  • Fornito con tre adattatori per pipette elettroniche Finnpipette Novus e cinque adattatori per pipette manuali Finnpipette
Supporto Finnpipette Novus
  • Per una pratica conservazione delle pipette elettroniche Finnpipette Novus
  • Accoglie facilmente i modelli Finnpipette Novus mono e multicanale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Carousel Stand Adapter
Capacità 3
Posizioni 3