Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stands
Codice prodotto. 12396512
Click to view available options
Dimensione della confezione:
1 SET
Pezzo
Product Type:
Carousel Stand Adapter
Carousel Stand with Cover
Pipet Stand
Pipette Stand
Shelf Hanger
Capacità:
1
1 pipetta elettronica
1 pipetta manuale multicanale
3
3 pipette manuali
6 pipette manuali
Manual Pipette
Manual Pipettes (6) or Electronic Pipettes (3)
Codice prodotto. 12396512
Marca: Thermo Scientific™ 9420030
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Provide safe and convenient storage for manual and electronic pipettes using these stands, with options for single stand, F-stand, multi-stand, multichannel and carousel.
Provide safe and convenient storage for manual and electronic pipettes using Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stands. Available options include options for single stand, F-stand, multi-stand, multichannel and carousel.
Finnpipette F-Stand
  • Accommodates six pipettes
  • Sturdy crossbar structure with slot for each pipette for secure storage
  • Suitable for both single channel and multichannel models
Finnpipette Multichannel Stand
  • Multi-position stand
  • Can hold any multichannel Finnpipette
  • Pipette can be stored in upright or horizontal position
  • Small footprint
Finnpipette Carousel Stand
  • Rotating, portable
  • Transparent lid protects pipettes from contamination
  • Shipped with three adapters for electronic Finnpipette Novus pipettes and five adapters for manual Finnpipette pipettes
Finnpipette Novus Stand
  • For convenient storage of electronic Finnpipette Novus pipette
  • Accommodates both single and multichannel Finnpipette Novus models with ease
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con Multichannel Manual Pipette
Tipo Multiposition Pipette Stand