Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper Pipette Adapters for 25 and 50mL tips
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4530144
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 10665911
Marca: Thermo Scientific™ 9420300
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Combine these Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper Pipette Adapters for 25 and 50mL tips with your pipette.
Combine these Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper Pipette Adapters for 25 and 50mL tips with your pipette. Choose sterile or nonsterile.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione For 25 or 50mL Finnitip Stepper tips
Da utilizzare con FinnTip Stepper Tip (25, 50 mL)