Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Biocon Pipette Tips
Codice prodotto. 10115582
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μL
250 μl
1000 μl
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Codice prodotto. 10115582
Marca: Thermo Scientific™ 94053100
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Perform PCR and other purity demanding applications with these biocon pipette tips, certified free from endotoxin, DNA, DNase and RNase.
Perform PCR and other purity demanding applications with Thermo Scientific™ Finntip™ Biocon Pipette Tips, certified free from endotoxin, DNA, DNase and RNase.
Features:
  • Individually packed
  • Three models in volume range 0.2-1000 μL
  • Presterilized with gamma radiation
  • Includes certificate of quality
Recommended for: PCR applications, molecular biology
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Finntip BioCon 10, Non-Filtered, Sterile,
Volume (sistema metrico) 10 μL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Sterile
Modello Finntip BioCon 10
Certificazione/Conformità ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific FinnTip BioCon 10
Product Line FinnTip Biocon