Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per pipette Finntip™ Flex™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11742245
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μl
200 μl
μ
300 μl
1000 μl
1200 μl
Codice colore:
Arancione
Blu
Giallo
Pink
Turquoise
Imballaggio:
10 x 96/Rack
1000/Bag
1536 tips
1632 tips
1920 tips
20 x 96 tips
2016 tips
960 tips
Fit for Purpose:
Certified Quality
Non-sterile
Sterile & PCR Ready
Dimensione della confezione:
1 set
pezzi 1000
pezzi 1536
pezzi 1920
pezzi 960
Codice prodotto. 11742245
Marca: Thermo Scientific™ 94060813
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Il puntale per pipette Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ richiede meno forza per l'attacco e l'espulsione dei puntali, riducendo significativamente il rischio di lesioni da sforzo ripetuto (RSI). Tenuta ermetica con il modulo di pipettaggio per una maggiore accuratezza e precisione.
Tenuta ermetica con il modulo di pipettaggio per una maggiore accuratezza e precisione. Il puntale per pipette Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ Specific agevola il collegamento e l'espulsione dei puntali, riducendo significativamente il rischio di lesioni da sforzo ripetuto (RSI)
Benefits
  • Excellent for single and multichannel pipetting
  • Available in six volume ranges: 0.2-10 μL, 1-200 μL, 5-300 μL, 100-1000 μL, 50-1200 μL and 10mL
  • Sterile tips are supplied in vacuum sealed, sterilized, 10 x 96 rack and they are certified to be free from DNA, DNase, RNase and Endotoxins
  • Save space with refills
Softer Tip
  • The soft tip reduces the amount of force needed to attach and eject tips, significantly lowering the risk of repetitive stress injury (RSI)
  • It also ensures a better seal with the pipetter module, ensuring higher accuracy and precision
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Finntip Flex 1200, Non-Filtered, Sterile, Rack
Volume (sistema metrico) 1200 μl
Filtrato Non-filtered
Sterilità Sterile
Colore Turchese
Modello Finntip Flex 1200
Lunghezza (sistema imperiale) 3.4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 8.7 cm
Formato In rack
Imballaggio 960 tips
Codice colore Turquoise
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific Finnpipette
Product Line FinnTip Flex
Fit for Purpose Sterile & PCR Ready
Periodo di garanzia limitato: Nell'ambito di tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita, il prodotto è coperto da garanzia per un periodo di novanta (90) giorni a partire dalla data di spedizione. Disclaimer to internal research use restriction: Eventuali limitazioni per l'acquirente all'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine web associate alla presente dichiarazione. Conformi alla direttiva IVD 98/79/CE, valida solo in Europa. Non idonee per la diagnostica in vitro in Nord America.