Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per pipette Finntip™ Flex™
Descrizione
Il puntale per pipette Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ richiede meno forza per l'attacco e l'espulsione dei puntali, riducendo significativamente il rischio di lesioni da sforzo ripetuto (RSI). Tenuta ermetica con il modulo di pipettaggio per una maggiore accuratezza e precisione.
Tenuta ermetica con il modulo di pipettaggio per una maggiore accuratezza e precisione. Il puntale per pipette Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ Specific agevola il collegamento e l'espulsione dei puntali, riducendo significativamente il rischio di lesioni da sforzo ripetuto (RSI)
Benefits
- Excellent for single and multichannel pipetting
- Available in six volume ranges: 0.2-10 μL, 1-200 μL, 5-300 μL, 100-1000 μL, 50-1200 μL and 10mL
- Sterile tips are supplied in vacuum sealed, sterilized, 10 x 96 rack and they are certified to be free from DNA, DNase, RNase and Endotoxins
- Save space with refills
Softer Tip
- The soft tip reduces the amount of force needed to attach and eject tips, significantly lowering the risk of repetitive stress injury (RSI)
- It also ensures a better seal with the pipetter module, ensuring higher accuracy and precision
Specifica
Specifica
| Descrizione | Finntip Flex 300 refill starter kit, Non-Filtered, Non-sterile, Refill |
| Volume (sistema metrico) | 300 μl |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Arancione |
| Modello | Finntip Flex 300 kit di ricarica |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2.42 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 6.15 cm |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 |
| Formato | Ricarica |
| Vedi altri risultati |
Periodo di garanzia limitato: Nell'ambito di tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita, il prodotto è coperto da garanzia per un periodo di novanta (90) giorni a partire dalla data di spedizione. Disclaimer to internal research use restriction: Eventuali limitazioni per l'acquirente all'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine web associate alla presente dichiarazione. Conformi alla direttiva IVD 98/79/CE, valida solo in Europa. Non idonee per la diagnostica in vitro in Nord America.