Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per pipette Finntip™ Flex™
Codice prodotto. 11893430
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μl
200 μl
μ
300 μl
1000 μl
1200 μl
Codice colore:
Arancione
Blu
Giallo
Pink
Turquoise
Imballaggio:
10 x 96/Rack
1000/Bag
1536 tips
1632 tips
1920 tips
20 x 96 tips
2016 tips
960 tips
Fit for Purpose:
Certified Quality
Non-sterile
Sterile & PCR Ready
Dimensione della confezione:
1 set
pezzi 1000
pezzi 1536
pezzi 1920
pezzi 960
Codice prodotto. 11893430
Marca: Thermo Scientific™ 94060316
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Il puntale per pipette Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ richiede meno forza per l'attacco e l'espulsione dei puntali, riducendo significativamente il rischio di lesioni da sforzo ripetuto (RSI). Tenuta ermetica con il modulo di pipettaggio per una maggiore accuratezza e precisione.
Tenuta ermetica con il modulo di pipettaggio per una maggiore accuratezza e precisione. Il puntale per pipette Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ Specific agevola il collegamento e l'espulsione dei puntali, riducendo significativamente il rischio di lesioni da sforzo ripetuto (RSI)
Benefits
  • Excellent for single and multichannel pipetting
  • Available in six volume ranges: 0.2-10 μL, 1-200 μL, 5-300 μL, 100-1000 μL, 50-1200 μL and 10mL
  • Sterile tips are supplied in vacuum sealed, sterilized, 10 x 96 rack and they are certified to be free from DNA, DNase, RNase and Endotoxins
  • Save space with refills
Softer Tip
  • The soft tip reduces the amount of force needed to attach and eject tips, significantly lowering the risk of repetitive stress injury (RSI)
  • It also ensures a better seal with the pipetter module, ensuring higher accuracy and precision
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Finntip Flex 200 refill starter kit, Non-Filtered, Non-sterile, Refill
Volume (sistema metrico) 200 μl
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Modello Finntip Flex 200 kit di ricarica
Lunghezza (sistema imperiale) 2.3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 6 cm
Certificazione/Conformità ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485
Formato Ricarica
Imballaggio 2016 tips
Codice colore Giallo
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific Finnpipette
Product Line FinnTip Flex
Fit for Purpose Non-sterile
Periodo di garanzia limitato: Nell'ambito di tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita, il prodotto è coperto da garanzia per un periodo di novanta (90) giorni a partire dalla data di spedizione. Disclaimer to internal research use restriction: Eventuali limitazioni per l'acquirente all'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine web associate alla presente dichiarazione. Conformi alla direttiva IVD 98/79/CE, valida solo in Europa. Non idonee per la diagnostica in vitro in Nord America.