Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Multistepper Pipette Tips
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Imballaggio:
10 x 96/Rack
400/Box
Dimensione della confezione:
pezzi 400
pezzi 960
Descrizione
Perform applications that demand the utmost in biological purity; positive displacement applications; and pipetting fragile cell suspensions and macromolecules with Thermo Scientific™ Finntip™ Multistepper Pipette Tips and the Finnpipette Multistepper pipette. Available both as sterile and non-sterile.
Features:
- For use with Thermo Scientific Finnpipette™ Multistepper Pipetter
- Length: 8.8cm
- Volume: 1500μL
Specifica
Specifica
| Descrizione | Multistepper Finntip, 10x96/rack, non sterili |
| Volume (sistema metrico) | 1500 ml |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Turchese |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 3.46 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 8.8 cm |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001, ISO 14001 |
| Formato | In rack |
| Imballaggio | 10 x 96/Rack |
| Vedi altri risultati |