Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipette Tips
Description
Per un pipettaggio preciso e accurato. I puntali per pipette Thermo Scientific™ Finntip™ vengono prodotti utilizzando materie prime di alta qualità e tecniche di stampaggio all'avanguardia. I puntali Finntip sono stati progettati utilizzando le nostre conoscenze in materia di manipolazione dei liquidi. I nostri impianti di produzione automatizzati e moderni e la nostra competenza ci consentono di produrre superfici uniformemente lisce e idrofobiche all'interno e all'esterno dei puntali, al fine di evitare la ritenzione dei liquidi.
- La superficie liscia e uniforme impedisce la ritenzione dei liquidi
- Intervallo del volume da 0.2 μl a 10 ml
- Disponibili sterili o non sterili
- Le opzioni di confezionamento includono rack, sacchetti, scatole, confezioni sfuse e pacchetti di ricarica
- Rack con codifica a colori per la corrispondenza con le pipette Finnpipette
- La codifica a colori si applica solo ai rack e alle confezione di ricarica
Nota:
Prodotti in conformità a ISO 9001, ISO 14001 e ISO 13485 (certificazione CE/IVD)
Specifications
Specifications
| Descrizione | Finntip da 10 ml, 1-10 ml, 15.0 cm, rosso |
| Volume (sistema metrico) | 10 ml |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Rosso |
| Modello | Finntip 10 ml |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 6 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 15 cm |
| Formato | BUlk |
| Codice colore | Rosso |
| Show More |
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Conformi alla direttiva IVD 98/79/CE, valida solo in Europa. Non idonee per la diagnostica in vitro in Nord America.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.